4-Éthylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922870-500G
APOSOR922870-500GEA 130 EUR InStock
APOSOR922870-500G
4-Éthylaniline 98%
4-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007921
Numéro CAS: 589-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité