1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
OR922884-100G OR922884-1KG OR922884-500G
APOSOR922884-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR922884-100G APOSOR922884-1KG APOSOR922884-500G
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane 96%
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000948
Numéro CAS: 97-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité