Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité