Nicotinate de butyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Nicotinic acid butyl ester, Butyl 3-pyridinecarboxylate, n-Butyl nicotinate
OR922897-100G
APOSOR922897-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR922897-100G
Nicotinate de butyle 98%
Nicotinate de butyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006390
Numéro CAS: 6938-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité