3-Isopropoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922907-5G
APOSOR922907-5GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR922907-5G
3-Isopropoxyaniline 95%
3-Isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052700
Numéro CAS: 41406-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité