N-Methylsaccharin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Formule: C₈H₇NO₃S
Point de fusion: 131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059263
Numéro CAS: 15448-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité