Phénylacétaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl acetic aldehyde
OR922951-100G OR922951-1KG OR922951-500G OR922951-25G
APOSOR922951-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR922951-100G APOSOR922951-1KG APOSOR922951-500G APOSOR922951-25G
Phénylacétaldéhyde 98%
Phénylacétaldéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006993
Numéro CAS: 122-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité