Phenyl Isobutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenyl isobutyrate, Isobutyric Acid Phenyl Ester
OR922953-25G
APOSOR922953-25GEA 134 EUR InStock
APOSOR922953-25G
Phenyl Isobutyrate 95%
Phenyl Isobutyrate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157315
Numéro CAS: 20279-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité