2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922974-100G OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA 437 EUR InStock
APOSOR922974-100G APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041912
Numéro CAS: 1421-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité