(±)-Acide 2-bromopropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR923008-1KGEA 139 EUR InStock
APOSOR923008-1KG
(±)-Acide 2-bromopropionique 98%
(±)-Acide 2-bromopropionique
Formule: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004211
Numéro CAS: 598-72-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité