N-Butylpropionamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923016-25G OR923016-5G
APOSOR923016-25GEA 464 EUR InStock
APOSOR923016-25G APOSOR923016-5G
N-Butylpropionamide 95%
N-Butylpropionamide
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059416
Numéro CAS: 2955-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité