3-TYP 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl)pyridine, 3TYP, 3-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl) pyridine
OR923030-1G OR923030-250MG
APOSOR923030-1GEA 579 EUR InStock
APOSOR923030-1G APOSOR923030-250MG
3-TYP 97%
3-TYP
Formule: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25956467
Numéro CAS: 120241-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité