5-Propylhydantoin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923039-25G OR923039-5G
APOSOR923039-25GEA 220 EUR InStock
APOSOR923039-25G APOSOR923039-5G
5-Propylhydantoin 95%
5-Propylhydantoin
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059721
Numéro CAS: 18227-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité