Diisopropylamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR923049-25G OR923049-5G OR923049-500G
APOSOR923049-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR923049-25G APOSOR923049-5G APOSOR923049-500G
Diisopropylamine hydrochloride 99%
Diisopropylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N
MW: 137,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034860
Numéro CAS: 819-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité