N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923052-100G OR923052-1KG OR923052-500G
APOSOR923052-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR923052-100G APOSOR923052-1KG APOSOR923052-500G
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide 98%
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005903
Numéro CAS: 3891-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité