3-Phénylpropionaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
OR923069-500G
APOSOR923069-500GEA 208 EUR InStock
APOSOR923069-500G
3-Phénylpropionaldéhyde 95%
3-Phénylpropionaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007021
Numéro CAS: 104-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité