Diethylaminoacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diethylglycinonitrile
OR923081-25G OR923081-5G
APOSOR923081-25GEA 342 EUR InStock
APOSOR923081-25G APOSOR923081-5G
Diethylaminoacetonitrile 95%
Diethylaminoacetonitrile
Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001891
Numéro CAS: 3010-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité