4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923091-100G OR923091-1KG OR923091-500G
APOSOR923091-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR923091-100G APOSOR923091-1KG APOSOR923091-500G
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité