Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/0.75mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424722
Numéro CAS: 6845-81-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité