S-Butyl thiobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiobenzoic Acid S-Butyl Ester
OR923124-1G OR923124-25G OR923124-5G
APOSOR923124-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR923124-1G APOSOR923124-25G APOSOR923124-5G
S-Butyl thiobenzoate 95%
S-Butyl thiobenzoate
Formule: C₁₁H₁₄OS
MW: 194,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039955
Numéro CAS: 7269-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité