N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923128-10G OR923128-1G OR923128-5G
APOSOR923128-10GEA 458 EUR InStock
APOSOR923128-10G APOSOR923128-1G APOSOR923128-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide
Formule: C₉H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039569
Numéro CAS: 10151-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité