Acide o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acide 2-toluiqueAcide 2-méthylbenzoïque
APOSOR923132-1KGEA 452 EUR InStock
APOSOR923132-1KG APOSOR923132-100G APOSOR923132-500G
Acide o-toluique 98%
Acide o-toluique
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002477
Numéro CAS: 118-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité