cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-2,6-Lupetidine
OR923199-25G
APOSOR923199-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066304
Numéro CAS: 766-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité