1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923232-1G OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR923232-1G APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844791
Numéro CAS: 910041-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité