1-Chloro-2-methylpentane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chloro-2-methylpentane 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Formule: C₆H₁₃Cl
MW: 120,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053236
Numéro CAS: 14753-05-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité