Ethynyl-p-tolyl sulphone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tosylacetylene, Ethynyl p-Tolyl sulphone, p-Toluenesulphonylacetylene
OR923266-1G
APOSOR923266-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR923266-1G
Ethynyl-p-tolyl sulphone 95%
Ethynyl-p-tolyl sulphone
Formule: C₉H₈O₂S
MW: 180,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191647
Numéro CAS: 13894-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité