Propionate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Propionate d'éthyle 95%
Propionate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009308
Numéro CAS: 105-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité