2-Cyclohexylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-2-ol
OR923305-5G
APOSOR923305-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR923305-5G
2-Cyclohexylcyclohexanol 95%
2-Cyclohexylcyclohexanol
Formule: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021278
Numéro CAS: 6531-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité