(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-3-Methoxypropylene Carbonate, (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-2-oxo-1,3-dioxolane
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321303
Numéro CAS: 185836-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité