Acide 3-chloropropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropropanoic acid
OR923420-100G OR923420-1KG OR923420-500G
APOSOR923420-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR923420-100G APOSOR923420-1KG APOSOR923420-500G
Acide 3-chloropropionique 98%
Acide 3-chloropropionique
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002764
Numéro CAS: 107-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité