Succinate de diméthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR923432-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR923432-100G
Succinate de diméthyle 95%
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 106-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité