5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isoamyl Methyl Ketoxime
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 422 EUR InStock
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013934
Numéro CAS: 624-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité