4-Ethylamino-1-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 260 EUR InStock
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671534
Numéro CAS: 39216-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité