o-Tolylacétate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl o-Tolylacetate, (2-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, o-Tolylacetic acid ethyl ester
OR923556-25G
APOSOR923556-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR923556-25G
o-Tolylacétate d'éthyle 97%
o-Tolylacétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009179
Numéro CAS: 40291-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité