Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Aminoéthylamino)éthanol 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: AEEA

APOSOR923583-100GEA 96 EUR InStock
APOSOR923583-100G
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol 95%
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol


Formule: C₄H₁₂N₂O
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008170
Numéro CAS: 111-41-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité