2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 288 EUR InStock
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate
2-Méthoxyéthyle méthanesulfonate
Formule: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,18 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656401
Numéro CAS: 16427-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité