(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923698-10G OR923698-25G OR923698-5G
APOSOR923698-10GEA 248 EUR InStock
APOSOR923698-10G APOSOR923698-25G APOSOR923698-5G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275437
Numéro CAS: 5708-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité