2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923715-100G OR923715-25G
APOSOR923715-100GEA 328 EUR InStock
APOSOR923715-100G APOSOR923715-25G
2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formule: C₁₀H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051419
Numéro CAS: 4884-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité