Butyl-2-chloroethyl ether 95%
OR923720-25G OR923720-5G
APOSOR923720-25GEA 430 EUR InStock
APOSOR923720-25G APOSOR923720-5G
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Butyl-2-chloroethyl ether
Formule: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059051
Numéro CAS: 10503-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité