4-Methyl-4-heptanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021840
Numéro CAS: 598-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité