Benzaldehyde phenylhydrazone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylidene-2-phenylhydrazine
OR923751-25G
APOSOR923751-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR923751-25G
Benzaldehyde phenylhydrazone 95%
Benzaldehyde phenylhydrazone
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051318
Numéro CAS: 588-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité