2-(Methylthio)thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923771-100G
APOSOR923771-100GEA 166 EUR InStock
APOSOR923771-100G
2-(Methylthio)thiazole 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formule: C₄H₅NS₂
MW: 131,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00858981
Numéro CAS: 5053-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité