Acide 5-hexénoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923776-1G OR923776-5G OR923776-25G
APOSOR923776-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR923776-1G APOSOR923776-5G APOSOR923776-25G
Acide 5-hexénoïque 98%
Acide 5-hexénoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046558
Numéro CAS: 1577-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité