Alcool 2,5-dichlorobenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanol
OR923844-25G
APOSOR923844-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR923844-25G
Alcool 2,5-dichlorobenzylique 95%
Alcool 2,5-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004607
Numéro CAS: 34145-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité