3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059343
Numéro CAS: 18992-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité