Baryum hydroxyde 94+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR923866-250GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR923866-250G APOSOR923866-1KG APOSOR923866-50G
Baryum hydroxyde 94+%
Baryum hydroxyde
Formule: H₂BaO₂
MW: 171,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
ONU: 3262
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité