2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR923868-25G OR923868-5G
APOSOR923868-25GEA 229 EUR InStock
APOSOR923868-25G APOSOR923868-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,190 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01047363
Numéro CAS: 56207-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité