3-Ethoxypropionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923879-5G
APOSOR923879-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058997
Numéro CAS: 4324-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité