2-Phénoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9239-10G OR9239-1G OR9239-25G
APOSOR9239-10GEA 128 EUR InStock
APOSOR9239-10G APOSOR9239-1G APOSOR9239-25G
2-Phénoxybenzaldéhyde 97%
2-Phénoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800666
Numéro CAS: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité