2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923913-25G
APOSOR923913-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR923913-25G
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine 95%
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191557
Numéro CAS: 88569-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité